ICP-MS nehézfémek elemzése a kender Food
Stephan Altmaier
Advanced Analytical R&D, Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Összefoglaló
Teljes munkafolyamatot dolgoztunk ki összesen tizenkét nehézfém elemzésére kendertartalmú élelmiszerekben. Ez a munkafolyamat a következőket tartalmazza:
- Minta homogenizálása egyszerű mozsárral és pisztollyal történő megközelítéssel
- Standard-, vak- és élelmiszerminta-oldatok készítése
- Kalibrációs oldatok készítése nehézfém-keverék standardoldat és egyedi elem standardoldatok felhasználásával
- Kalibrációs oldatok készítése /li>
- A minták gyors mikrohullámú feltárásának feltételei
- Az ICP-MS rendszer beállítása
- Öt különböző, kendert tartalmazó élelmiszer-minta nehézfémtartalmának elemzése, beleértve a visszanyerési arány meghatározását
Bevezetés
A kender (ill: ipari kender) és a kannabisz a Cannabis sativa növény törzsei, amelyeket a teljes delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) tartalmuk (delta-9-THC és tetrahidrokannabinolsav (THCA)) alapján különböztetnek meg. A Cannabis sativa növényi anyagot, amely meghaladja a száraz tömeg 0,3 tömegszázalék THC-t, az USA ellenőrzött anyagokról szóló törvénye szerint marihuánának (kannabisznak) tekintik. Az ipari kender a Cannabis sativa L., amelynek THC-küszöbértéke 0,3% alatt van (= % THCA x 0,877 + % Delta-9-THC). A kender és a kannabisz fogalmát a világ számos részén sajátos módon szabályozzák. Ebben a munkában különböző kendertartalmú élelmiszereket elemeztek, de minden leírás érvényes a kannabiszt tartalmazó élelmiszerekre is.
A kenderről ismert, hogy gyökereiben, hajtásaiban, rügyeiben és magjaiban nehézfémeket, például ólmot, kadmiumot, arzént, higanyt, krómot vagy nikkelt halmoz fel, és már használják szennyezett talajok remediációjára (fitoremediáció és fitoextrakció).(1)(2)(3)(4) Az említett fémek potenciálisan veszélyes hatásai miatt ez a tulajdonság természetesen akadályozhatja a kender élelmiszeripari vagy orvosi felhasználását. Emellett a gyártási folyamat során a termék szennyeződése is előfordulhat. Ennek következtében a kendert tartalmazó élelmiszer- vagy gyógyszeripari termékeket nehézfémtartalmuk szempontjából vizsgálni kell.
Ez a jelentés az arzén, kadmium, higany és ólom (a jellemzően "nagy négyesnek" nevezett elemek), valamint a króm, bárium, ezüst, szelén, antimon, réz, nikkel és cink elemzését írja le kendert tartalmazó élelmiszermintákban induktívan kapcsolt plazmához kapcsolt tömegspektrometriával (ICP-MS). Egy előkevert, a "négy nagy" nehézfémet tartalmazó standard oldatot használtak nyolc egyedi elemet tartalmazó standardkészlettel kombinálva - ez a megközelítés az analitok széles körét lefedte. A konkrét laboratóriumi igényektől függően könnyen leszűkíthető a "nagy négyesre". Összesen öt különböző, kendert tartalmazó élelmiszermintát elemeztek:
- Zabpehely (kendermagot tartalmaz)
- Tészta (12% kenderliszttel)
- Csokoládé (12% kendermaggal)
- Csokoládés keksz (7.5% kenderliszt és 7,5% kendermag)
- Csokoládéval bevont kendermag (25% kendermaggal)
Minta előkészítése
Mozsár és mozsár segítségével homogenizáljunk kb. 2,5 g-ot minden egyes élelmiszermintából. Az eljárás alkalmazása az őrölt kávébabhoz hasonló durva por előállítását eredményezi (lásd 1. ábra). A csokoládét tartalmazó mintákat ajánlott az őrlés előtt -20 °C-on lefagyasztani a homogenizáló hatás javítása érdekében.
1. ábra.Gabonafélék mozsárral és mozsártörővel történő őrlés után.
Az anyagok és módszerek
Belső standard, vak és élelmiszerminta oldatok előállítása
- Általános: A mintákat 0,1 mg-os leolvashatóságú, kalibrált analitikai mérlegen mérjük le. Használjon egycsatornás, változó térfogatú és gravimetriásan bevizsgált polipropilén pipette-tips pipettákat a reagensek, standardok és minták átviteléhez.
- Indium standard oldat (belső standard): Pipettázzon 3 ml 60%-os salétromsavat és 1000 µl indium ICP standardot (1000 mg/l) egy 100 ml térfogatú kvarclombikba. Töltse fel a lombikot a jelig ultratiszta vízzel, hogy 10 µg/ml végkoncentrációt kapjon.
Megjegyzés: Alternatív belső standardként ródium ICP-standardok is használhatók. - Üres oldat: Pipettázzon 3 mL 60%-os salétromsavat és 1 mL 30%-os hidrogén-peroxidot egy 15 mL-es kvarc mikrohullámú emésztő fiolába, és eméssze mikrohullámú emésztőrendszerrel (a feltételeket lásd az alábbi szakaszban). Az emésztés befejezése után az oldatot kvantitatív módon vigye át egy 50 mL-es polipropilén csőbe, egyesítse 50 µL indium standard oldattal, és töltse fel 50 mL-re ultratiszta vízzel.
- Mintaoldat: Mérjen 100 ±1 mg őrölt élelmiszermintát egy 15 ml-es mikrohullámú kvarcüvegbe. Adjunk hozzá 3 mL 60%-os salétromsavat és 1 mL 31%-os hidrogén-peroxidot, és mikrohullámú emésztőrendszerrel emésszük fel a mintát. Az emésztés befejezése után a kapott oldatot mennyiségileg át kell vinni egy 50 ml-es polipropilén csőbe, majd 50 µl indium standard oldattal kell egyesíteni, és 50 ml-re fel kell tölteni ultratiszta vízzel.
A kalibrálás standard adalékolási módszere
A minta mátrixhatásainak kompenzálása érdekében az összes kalibrációs görbe elkészítéséhez a hitelesített referenciaanyag (CRM) Heavy Metal Mix IX standard oldat és különböző ICP egyelemű standardok felhasználásával standard adalékolási módszert alkalmaztunk. A végső kalibrációs görbe négy adatpontból állt (három standard adalékoldat plusz mintaoldat).
Kalibrációs oldatok előállítása ICP-MS analízishez
- Mérjen 100 ±1 mg őrölt mintát egy 15 ml-es mikrohullámú kvarcüvegbe.
- Adjunk hozzá 3 ml 60%-os salétromsavat, 1 ml 31%-os hidrogén-peroxidot és különböző térfogatú CRM Heavy Metal Mix IX standard oldatot és ICP egyelemű standard oldatokat, majd mikrohullámú emésztőberendezéssel emésszük fel a mintát.
- A befejezett emésztés után a kapott oldatot mennyiségi szempontból vigye át egy 50 ml-es polipropilén csőbe, egyesítse 50 µl indium standard oldattal, és töltse fel 50 ml-re ultratiszta vízzel.
- A kapott mintát ICP-MS analízisnek vesse alá.
A standard adalékoldatok elkészítése
Készülék paraméterei
Élelmiszer-minták emésztése
ICP-MS feltételek
Az elemzést a sorrendben végeztük:
Standard adalékkalibrációs adatok
A standard adalékoldatokat a Heavy Metal Mix IX standard oldat (As, Cd, Hg, Pb) és nyolc ICP egyelemű standard oldat (Ag, Ba, Cr, Cu, Co, Ni, Sb, Se, Zn) felhasználásával készítettük. A csokoládés süteménymintára kapott eredmények láthatók. Ezek kiváló linearitást mutattak a teljes kalibrációs tartományban, az arzén kivételével (0,9922) minden esetben 0,9997-es r2 értékekkel. Ez utóbbi kritikátlannak tekinthető, mivel minden analitikai eredmény 0,1 µg/g alatt van, és a megfelelő visszanyerési arányok kiválóak (lásd a következő fejezetet). Az összes többi kendertartalmú élelmiszermintával hasonló eredményeket értünk el. A 2. ábra a csokoládés süteménymintával kapott eredményeket mutatja.
2. ábra.Az Ag, Ba, Cr, Cu, Co, Ni, Sb, Se, Zn fémek standard hozzáadásának grafikus ábrázolása csokoládé süteménymintákban.
Eredmények
Minden kendertartalmú élelmiszermintát ICP-MS-sel elemeztünk duplikátumként. A minták visszanyerési arányát (RR) a Heavy Metal Mix IX standard oldat és nyolc ICP egyelemű standard oldat felhasználásával határoztuk meg. Az RR valamennyi nehézfém esetében ±10%-os vagy annál jobb tartományban volt, kivéve a higanyt (±20%).
Szereáliák
A minta ismeretlen mennyiségű kendermagot tartalmazott.
Tészta
A minta 12% kenderlisztet tartalmaz.
Csokoládé
A minta 12% kendermagot tartalmaz.
Csokoládés sütik
A minta 7,5% kenderlisztet és 7,5% kendermagot tartalmaz.
Csokoládéval bevont kendermag
A minta 25% kendermagot tartalmaz.
Az antimon-, arzén-, ólom-, higany-, szelén- és ezüsttartalom minden mintában a kimutatási határ alatt volt (Se: 1,0 µg/g, az összes többi: 0,1 µg/g). Báriumot, rezet, nikkelt és cinket minden mintában kimutattak, a koncentrációk 0,5 - 3,4 µg/g (Ba), 2,0 - 13 µg/g (Cu), 0,1 - 4,3 µg/g (Ni) és 13 - 38 µg/g (Zn) között mozogtak. A gabonafélék kivételével minden minta tartalmazott krómot (0,1 - 0,3 µg/g), és mind a csokoládéban, mind a csokoládéval bevont kendermagban kadmiumot mutattak ki (0,07 - 1,0 µg/g).
Következtetés
Ez a munka egy átfogó ICP-MS munkafolyamatot mutat be a kendertartalmú élelmiszerekben lévő nehézfémek meghatározására, a standard addíciós kalibrációs módszer alkalmazásával. A folyamat döntő elemei közé tartozik a minták homogenizálása és a pontos, nyomon követhető hitelesített referenciaanyag-keverék, valamint az ICP egyelemű standard oldatok használata. A mintákat mozsárral és pisztollyal történő őrléssel készítették elő. A mintákat ezután egy speciális emésztési protokoll segítségével feltárták, amelyet úgy optimalizáltak, hogy tiszta emésztési oldatokat kapjanak. Az így kapott oldatokat ICP-MS analízisnek vetették alá. A kalibrációs adatokat egy arzént, kadmiumot, ólmot és higanyt tartalmazó nehézfém CRM-keverék, valamint nyolc ICP egyelemű standard oldat (Ag, Ba, Cr, Cu, Co, Ni, Sb, Se, Zn) felhasználásával kapott standard adalékoldatok elkészítésével és elemzésével nyertük. A végeredmények konzisztensek voltak, és azt mutatták, hogy az összes minta Sb-, As-, Pb-, Hg-, Se- és Ag-tartalma a kimutatási határ alatt van. A bárium, réz, nikkel és cink koncentrációja 0,1 - 38 µg/g között mozgott, a krómtartalom 0,1 - 0,3 µg/g volt (gabonafélékben nem mutatták ki), a kadmiumkoncentráció pedig 0,07 - 1,0 µg/g (csokoládé és csokoládéval bevont kendermag).