Merck
1718063
USP
Voriconazole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-β-Camphorsulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.30
Beilstein:
3205973
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
voriconazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
199-201 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Voriconazole Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Voriconazole
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)