Fontos dokumentumok
1140597
USP
Clopidogrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clopidogrel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, system suitability stock, and system suitability solution during the assay and impurity analysis of clopidogrel bisulfate and clopidogrel tablets by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)