Fontos dokumentumok
1707839
USP
Valacyclovir hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valacyclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Alkalmazás
- Valacyclovir Compounded Oral Suspension
- Valacyclovir Hydrochloride
- Valacyclovir Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.