Fontos dokumentumok
1269050
USP
Exemestane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
exemestane
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
Géninformáció
human ... CYP19A1(1588)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Exemestane Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3