1700512
USP
Tryptophan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard solution during the impurity analysis of Tryptophan by liquid chromatography method coupled to a UV detector.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)