PHR2602
Tryptophan Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), Tryptophan impurity A (PhEur)
, EBT
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. E2205500
traceable to USP 1700512
API-család
tryptophan
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3