Fontos dokumentumok
1659001
USP
Thimerosal Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Dithiodibenzoic acid, 2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
thimerosal
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
287-290 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)