1631566
USP
Sulfamethoxazole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfamethoxazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2[o]nc(c2)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBLGZYOVYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)