Fontos dokumentumok
260428
3-Ethoxy-1,2-propanediol
98%
Szinonimák:
3-Ethoxypropane-1,2-diol, Glycerol 1-ethyl ether
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOSWWGJGSSQDKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
3-Ethoxy-1,2-propanediol can be used as:
- An analyte protector in gas chromatographic analysis of pesticides.
- An acceptor substrate in glycosylation reaction by sucrose phosphorylase.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)