Fontos dokumentumok
52451
Sodium benzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Sodium benzoate preservative efficacy research: A study employing dicationic imidazole ionic liquid stationary phases demonstrated enhanced detection capabilities for preservatives including sodium benzoate, utilizing a mixed mode of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC), Reversed-Phase Liquid Chromatography (RPLC), and Ion Exchange Chromatography (IEC). This application is critical for maintaining food safety and quality in the food industry (Yang et al., 2024).
- Sodium benzoate metabolic pathway studies: The metabolic pathways of sodium benzoate were explored in relation to its efficacy and safety in food and pharmaceutical products. These studies are pivotal for understanding the metabolic breakdown and potential toxicity of sodium benzoate, ensuring compliance with health regulations and consumer safety (Yang et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)