1607506
USP
Powdered St. John′s Wort Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hypericum perforatum extract, St. John´s wort extract
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
st. john's wort
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract
- St. John′s Wort Flowering Top Powder
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract Tablets
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract Capsules
- St. John′s Wort Flowering Top
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3