Y0001050
St. John′s wort standardised dry extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Hypericum perforatum extract, St. John´s wort extract
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
st. john's wort
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)