Merck
1228009
USP
Drometrizole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H11N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
drometrizole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)