Merck
1002811
USP
Acetaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
Beilstein:
505984
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
gőznyomás
14.63 psi ( 20 °C)
API-család
acetaldehyde
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
robbanási határérték
60 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C