Merck
Y0002135
Propranolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H21NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.80
Beilstein:
4164259
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
propranolol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propranolol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)