Fontos dokumentumok
1559006
USP
Prednisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prednisone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
236-238 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, standard stock and internal standard solutions for the assay and performance tests according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Prednisone
- Prednisone Tablets
- Prednisone Oral Solution
- Hydrocortisone Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3