1554670
USP
Praziquantel Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
praziquantel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N2(CCc3c(cccc3)C2=O)C(=O)CN(C(=O)C1CCCCC1)C=O
InChI
1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPNVVNYKJLHAFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Praziquantel
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)