PHR2961
Praziquantel Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
(11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1554658
API-család
praziquantel
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEYCCEDRIDKXEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)