Merck
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H23N3O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
API-család
benzydamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Benzydamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)