1616008
USP
1,4-Sorbitan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prostaglandin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sorbitan Monopalmitate
- Sorbitan Monostearate
- Sorbitan Monolaurate
- Sorbitan Monooleate
- Sorbitan Sesquioleate
- Sorbitan Trioleate
- Sorbitol Sorbitan Solution
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3