Fontos dokumentumok
1172006
USP
Desipramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desipramine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
Alkalmazás
- Clomipramine Hydrochloride
- Desipramine Hydrochloride
- Desipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Hydrochloride
- Imipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Pamoate Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)