Merck
1327157
USP
4-Hydroxyindole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Indolol, 4-Hydroxyindole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
Beilstein:
114905
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
pindolol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
97-99 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3