Merck
BP1238
Phenytoin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
About This Item
Lineáris képlet:
C15H11N2O2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
Minőségi szint
API-család
phenytoin
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Phenytoin sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phenytoin Oral Suspension
  • Phenytoin Injection
  • Phenytoin Capsules
  • Phenytoin Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes perhaps through effects on Na+, K+, and Ca2+ channels.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazardExclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)