Fontos dokumentumok
PHR1574
Phenytoin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,2-Diphenylglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1535019
API-család
phenytoin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)