Merck
1535019
USP
Phenytoin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2-Diphenylglycine
Méret kiválasztása
50 MG
485 000,00 Ft
485 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
485 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC(C6H5)2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
485 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenytoin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Phenytoin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Fosphenytoin Sodium Injection
  • Phenytoin Sodium
  • Fosphenytoin Sodium
  • Phenytoin Chewable Tablets
  • Extended Phenytoin Sodium Capsules
  • Phenytoin Oral Suspension
  • Phenytoin
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)