Fontos dokumentumok
1535507
USP
Phenytoin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenytoin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)