1481226
USP
Oxaliplatin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)dinitratoplatinum(II)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxaliplatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Pt+4].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin for Injection
- Oxaliplatin Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)