Fontos dokumentumok
1481215
USP
Oxaliplatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
oxaliplatin
form
crystalline
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
104-106 °C (lit.)
oldhatóság
water: ~126.1 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin for Injection
- Oxaliplatin Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1