Fontos dokumentumok
Y0000273
Oxaliplatin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κNN′][ethanedioato(2-)-κO1O2]dihydroxyplatinum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16N2O6Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
431.30
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxaliplatin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Oxaliplatin impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2