Fontos dokumentumok
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Szinonimák:
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.47 g/cm3 at 25 °C
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup