Merck
Y0001995
Nicotinic acid for equipment qualification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Nicotinic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
Beilstein:
109591
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
nicotinic acid
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
236-239 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
sűrűség
1.473 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Nicotinic acid for equipment qualification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)