Fontos dokumentumok
PHR9002
1-[(2RS)-2-(Benzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazolium nitrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Miconazole Nitrate impurity H (PhEur)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
API-család
miconazole
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)CN3C=NC=C3.[O-][N+](O)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWUSMMBQCGNXTQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Alkalmazás
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)