Merck
Y0001620
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.03
Beilstein:
1448652
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
miconazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
55-58 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
2,4-Dichlorobenzyl alcohol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)