Merck
8.18318
Sigma-Aldrich
D(-)-N-Methylglucamine
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H17NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
228-506-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
oldhatóság
1000 g/L
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1