Fontos dokumentumok
GF33201098
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
Szinonimák:
AM376010
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 332-010-98
súly
100 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)