Fontos dokumentumok
GF16887651
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, condition additive free polymer
Szinonimák:
AM306300
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 168-876-51
súly
50 g
névleges szemcseméret
3 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)