Fontos dokumentumok
SML2185
PA-6
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,5-Bis[4-[[imino(phenyl)methyl]amino]phenoxy]pentane, N,N′-[1,5-Pentanediylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis-benzenecarboximidamide, Pentamidine-Analogue 6
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2OCCCCCOC3=CC=C(NC(C4=CC=CC=C4)=N)C=C3
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3