Merck
1370360
USP
Lorazepam Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10Cl2N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lorazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OCc1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKDMILITBFQKKT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)