Fontos dokumentumok
1370350
USP
Lorazepam Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lorazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPSNLOADPUPVMP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Lorazepam Oral Concentrate
- Lorazepam Injection
- Lorazepam
- Lorazepam Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3