Merck
1370349
USP
Lorazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H8Cl2N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lorazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Lorazepam Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam
  • Lorazepam Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Lorazepam Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 2684-2684 (2023)
Lorazepam Oral Concentrate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(3), 2683-2683 (2017)
Lorazepam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 2682-2682 (2018)