Merck
1370305
USP
Lorazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Lorazepam, 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10Cl2N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lorazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Lorazepam USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D J Greenblatt
Clinical pharmacokinetics, 6(2), 89-105 (1981-03-01)
Oxazepam and lorazepam are 3-hydroxy benzodiazepine derivatives used as sedatives and anxiolytics. The major metabolic pathway for both compounds involves conjugation to glucuronic acid at the 3-position, followed by urinary excretion of the inactive glucuronide metabolite. Oxazepam has been administered