Fontos dokumentumok
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Szinonimák:
Bismuth
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Bi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141706
EC index szám:
231-177-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 840 °C)
Minőségi szint
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
sűrűség
9.78 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
6000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg