Fontos dokumentumok
1366080
USP
Lidocaine Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lidocaine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
150-151 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard solutions for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lidocaine
- Lidocaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3