Fontos dokumentumok
SML0035
Tiagabine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-(R)-1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]nipecotic acid hydrochloride, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-buten-1-yl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -9 to -12°, c = 1 in H2O
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
kezdeményező
Cephalon
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(O)=O)c3sccc3C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A1(6529)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience