Merck
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
Szinonimák:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
200-559-2
NACRES:
NA.74
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
oldhatóság
161 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2