1.08195
Lactose monohydrate
(milk sugar) special grade for tabletting, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
részecskeméret
(see specification)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 2