1570029
USP
Promethazine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Isopromethazine hydrochloride, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine monohydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
promethazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Promethazine Hydrochloride
- Promethazine Hydrochloride Injection
- Promethazine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3