Merck
PHR2714
Supelco
Hydroxyzine Pamoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg
Szinonimák:
Hydroxyzine pamoate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27ClN2O2 · C23H16O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
763.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1334006
API-család
hydroxyzine
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C=C1)C(N2CCN(CCOCCO)CC2)C3=CC=CC=C3.O=C(O)C4=C(O)C(CC5=C(C=CC=C6)C6=CC(C(O)=O)=C5O)=C7C=CC=CC7=C4
InChI
1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASDOKGIIKXGMNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3