Fontos dokumentumok
1604552
USP
Rivaroxaban Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
rivaroxaban
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N3(C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)C)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZINXMVCVGXRHDV-AWEZNQCLSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)